Metiletilcetona, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: MEK, 2-Butanona, Etilmetilcetona, Butanona
8052.1000EA 56.7 EUR
8052.1000 8052.2500 8052.9025
Metiletilcetona, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Metiletilcetona
Formula: C₂H₅COCH₃
Pto. Ebullición: 79,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –86 °C
Densidad: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011648
Núm. CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
IR: 01-2119457290-43
Índice Merck: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (by GC) min. 99 %
Acidity (as CH3COOH) max. 0.003 %
Boiling Range max. 1.5 °C
Density (g/ml) at 25°C 0.797 - 801.000
Recorded Boiling Point 79.6 °C
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.2 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1