Metiletilcetona ≥99.7%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: MEK, 2-Butanona, Etilmetilcetona, Butanona
34861-1L 34861-2.5L 34861-4X2.5L 34861-6X1L 34861-100ML
34861-1LEA 140 EUR
34861-1L 34861-2.5L 34861-4X2.5L 34861-6X1L 34861-100ML
Metiletilcetona ≥99.7%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Metiletilcetona
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 741880
Formula: C₂H₅COCH₃
MW: 72.11 g/mol
Pto. Ebullición: 79…81 °C
Pto. de fusión: –87 °C
Densidad: 0.805 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11.5 %(V)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011648
Núm. CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
IR: 01-2119457290-43
Índice Merck: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.7 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Transmittance at 335 nm Min. 50 %
Transmittance at 340 nm Min. 80 %
Transmittance from 350 nm Min. 98 %
Explosion Limit 10.1 %
Autoignition Temperature 960 °F