Metiletilcetona, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: MEK, 2-Butanona, Etilmetilcetona, Butanona
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06014.2500 1.06014.6025 1.06014.9190
1.06014.2500EA 99.6 EUR
1.06014.2500 1.06014.6025 1.06014.9190
Metiletilcetona, EMPLURA®, Supelco®
Metiletilcetona
Formula: C₂H₅COCH₃
Pto. Ebullición: 79,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –86 °C
Densidad: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011648
Núm. CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
IR: 01-2119457290-43
Índice Merck: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM