Metiletilcetona ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
25642.291EA 68.6 EUR
25642.291 25642.325 VWRC25642.460
Metiletilcetona ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Metiletilcetona
Formula: C₂H₅COCH₃
Pto. Ebullición: 79,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –86 °C
Densidad: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C (DIN 51755 Part 1)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011648
Núm. CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
IR: 01-2119457290-43
Índice Merck: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99,5 %
IR Spectrum Pasa test
Acidez (a llenar) Max. 0.0005 meq/g
Boiling point 79 - 80 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.804 - 0.807
Density (20/20) 0.805 - 0.808
Acetone Max. 0,05 %
Butan-2-ol Max. 0,07 %
Methanol Max. 0,05 %
2-Methylpropan-2-ol Max. 0,1 %
Residuo no volátil Max. 10 ppm
Sustancias reductoras de KMnO4 (como O) Max. 3 ppm
Water Max. 0,1 %
Al (Aluminium) Max. 0.2 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Pasa test
Conforme a React. Ph.Eur. Pasa test