Metiletilcetona ≥99%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: MEK, 2-Butanona, Etilmetilcetona, Butanona
25654.292EA 35.9 EUR
25654.292 25654.361 25654.320
Metiletilcetona ≥99%, TECHNICAL
Metiletilcetona
Formula: C₂H₅COCH₃
Pto. Ebullición: 79,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –86 °C
Densidad: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C (DIN 51755 Part 1)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011648
Núm. CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
IR: 01-2119457290-43
Índice Merck: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Boiling point 79 - 80 °C
Density (20/4) 0.804 - 0.807