Metiletilcetona, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: MEKButanona2-ButanonaEtilmetilcetona
M-Clarity™ quality level = MQ100
02469-5MLEA 123 EUR
02469-5ML
Metiletilcetona, Supelco®
Metiletilcetona
Formula: C₂H₅COCH₃
MW: 72,11 g/mol
Pto. Ebullición: 79,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –86 °C
Densidad: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011648
Núm. CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
IR: 01-2119457290-43
Índice Merck: 12,06149
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/60/26652460.jpg