Acetona 99+% para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Propanona
167640025 167645000
ACRO167640025EA 106 EUR
ACRO167640025 ACRO167645000
Acetona 99+% para espectroscopia
Acetona
Formula: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Pto. Ebullición: 56.2
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0.79 g/cm³
Pto. de inflamación: –20 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008765
Núm. CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
IR: 01-2119471330-49
Índice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %