Acetona 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Propanona
177170010 177170025 177170250 177170050 177170100
ACRO177170010EA 47 EUR
ACRO177170010 ACRO177170025 ACRO177170250 ACRO177170050 ACRO177170100
Acetona 99+%, extra puro
Acetona
Formula: CH₃COCH₃
Pto. Ebullición: 56 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0,79 g/cm³
Pto. de inflamación: –20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008765
Núm. CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
IR: 01-2119471330-49
Índice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %