Acetona 99.9% for residue analysis, for trace analysis of polyaromatic hydrocarbons
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
326740010 326740025
326740010.EA 47.6 EUR
326740010. 326740025.
Acetona 99.9% for residue analysis, for trace analysis of polyaromatic hydrocarbons
Acetona
Formula: CH₃COCH₃
Pto. Ebullición: 56,2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0,79 g/cm³
Pto. de inflamación: –20 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008765
Núm. CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
IR: 01-2119471330-49
Índice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %
UV at 350 nm A: ≤0.009
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.0001 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %