Acetona 99.6% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Propanona
423240010 423245000 423240025 423240250
ACRO423240010EA 54.9 EUR
ACRO423240010 ACRO423245000 ACRO423240025 ACRO423240250
Acetona 99.6% ACS
Acetona
Formula: CH₃COCH₃
Pto. Ebullición: 56 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0,79 g/cm³
Pto. de inflamación: –20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008765
Núm. CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
IR: 01-2119471330-49
Índice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (K.F.)
Solubility (in water) Passes test
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0006 meq/g
Aldehyde (HCHO) ≤0.002 %
Methanol ≤0.05 %
KMnO4-reducing substance Passes test