Acetona ≥99.5% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Propanona
22928.K2
22928.M1
22928.K2EA
74.1
EUR
22928.K2
22928.M1
Acetona ≥99.5% para HPLC
Acetona
Purity: 99.5+%
CAS No.: 67-64-1
Molecular Formula: C3H6O
Formula Weight: 58.08
Flash Point: -17°(1°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.791
Refractive Index: 1.3590
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -94°
Boiling Point: 56°
Beilstein Reference: 635680
Merck Reference: 14,66
UN No.: 1090
MDL No.: MFCD00008765
Formula:
CH₃COCH₃ Pto. Ebullición: 56 °C Pto. de fusión: –94 °C Densidad: 0,791 Pto. de inflamación: –17 °C (1 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008765 Núm. CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II IR: 01-2119471330-49 Índice Merck: 14,66 |