Cubos con tapas a presión
Proveedor: JOKEY PLASTIK
101438/101425 102604/102842 101366/101570 105021/102842
216-0792EA 143 EUR
216-0792 216-0793 216-0791 216-0794
Cubos con tapas a presión
Cubos
PP, blanco opaco.
  • Resistente a productos químicos
  • Apilables y resistentes con asa de transporte de plástico
  • No cerrado de forma aséptica
Cubos reciclables de un solo uso para transporte y envíos; mejora las condiciones de trabajo al eliminar las tareas de lavado y trasvase. con tapa de seguridad y con faldón.