Acetona, BAKER, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Propanona
8003.1000EA 39.7 EUR
8003.1000 8003.2500 8003.5000 8003.9025 8003.9010 8003.9200ST
Acetona, BAKER, J.T.Baker®
Acetona
Formula: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Pto. Ebullición: 56.2
Pto. de fusión: –95.4 °C
Densidad: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: <–20 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008765
Núm. CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
IR: 01-2119471330-49
Índice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Acidity or Alkalinity passes test
Appearance of solution passes test
Identification passes test
Matter Insoluble in Water passes test
Reducing Substances passes test
Relative Density 0.790 - 0.793
Residue on Evaporation max. 50 ppm
Water (H2O) max. 3 g/l
Related Substances:
Benzene max. 2 ppm (v/v)
Methanol (CH3OH) max. 0.05 % (v/v)
Other Impurities passes test
2-Propanol (CH3CHOHCH3) max. 0.05 % (v/v)
Additional Specification(s):
Assay (by GC) min. 99.0 %