Acetona, BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Propanona
8142.1000EA 58.79 EUR
8142.1000 8142.2500
Acetona, BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC, J.T.Baker®
Acetona
Formula: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Pto. Ebullición: 56.2
Pto. de fusión: –95.4 °C
Densidad: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: <–20 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008765
Núm. CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
IR: 01-2119471330-49
Índice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99.7 %
Aldehyde (as HCHO) max. 0.002 %
Color (APHA) max. 10
Isopropyl Alcohol max. 0.05 %
Methanol (CH3OH) max. 0.05 %
Residue after Evaporation max. 2 ppm
Solubility in Water passes test
Substances Reducing KMnO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Titrable Base (meq/g) max. 0.0006
Water (H2O) max. 0.2 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 330 nm max. 1.00
at 340 nm max. 0.10
at 350 nm max. 0.01
at 400 nm max. 0.01
UV Cut-off, nm max. 330
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Safer Human and Environmental Health
Certificación ambiental Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion