VWR® Rota-Rack, Gradillas para tubos de ensayo, rotativo
Proveedor: VWR Collection
211-0378EA 183 EUR
211-0378 211-0379
VWR® Rota-Rack, Gradillas para tubos de ensayo, rotativo
Gradillas Tube Racks
PP.
  • Muy buena resistencia térmica, autoclavable
  • Tipo A: para 2 tubos de 50 ml, 8 de 15 ml, 6 de 20 mm y 10 tubos con un diámetro de 10-13 mm
  • Tipo B: para 6 tubos de 15 ml, 9 microtubos de reacción de ¹,⁵/₂,₀ ml, 12 tubos de microcentrífuga de ⁰,⁵/₀,₆ ml y 32 tubos de PCR de 0,2 ml o cuatro tiras con ocho tubos de PCR
Gradillas con cuatro módulos giratorios independientes en color morado, azul, verde y amarillo para la carga simultánea de tubos de ensayo, tubos de cultivo, tubos de centrífuga o tubos de microcentrífuga de diferentes tamaños.