Acetona, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00013.1000 1.00013.2500 1.00013.6010 1.00013.6025 1.00013.6190 1.00013.9950 1.00013.9180 1.00013.9911
1.00013.1000EA 107 EUR
1.00013.1000 1.00013.2500 1.00013.6010 1.00013.6025 1.00013.6190 1.00013.9950 1.00013.9180 1.00013.9911
Acetona, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Acetona
Formula: CH₃COCH₃
Pto. Ebullición: 56,2 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008765
Núm. CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
IR: 01-2119471330-49
Índice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM