Registradores de temperatura y humedad, testo 175 y 176
Proveedor: Testo
0572.1754 0572.1751 0572.1752 0572.1753 0572.1761 0572.1762 0572.1763 0572.1764 0554.1702 0554.1703 0572.1765 0572.1766 0572.1767 0572.1750 0554.1841
620-1843EA 333 EUR
620-1843 620-1840 620-1841 620-1842 620-1844 620-1845 620-1846 620-1847 620-1835 620-1836 620-1848 620-1849 620-1850 620-2363 TEST0554.1841
Registradores de temperatura y humedad, testo 175 y 176
Registradores de datos
Los compactos registradores de la serie testo 175 son polivalentes para la medición de la temperatura y la humedad. Los registradores testo 176 son registradores de datos robustos y son adecuados para aplicaciones exigentes.
  • Memoria no volátil: un millón de valores para el modelo testo 175 y dos millones para el testo 176
  • Seguridad de los datos: protección con contraseña, bloqueo antirrobo
  • El software ComSoft Basic 5 puede descargarse gratis de la página web del proveedor (es obligatorio registrarse)
* Tenga en cuenta que estos modelos no son apropiados en casos de condensación atmosférica. Para aplicaciones continuas con humedad alta (>80% de HR a ≤ 30 °C durante >12 h, >60% de HR a >30 °C durante >12 h), póngase en contacto con nosotros.
Información de suministro: Se suministra con una batería de larga duración de hasta 8 años, dependiendo de la serie. Hay disponible una amplia variedad de sondas. Se suministra sin el cable USB y sin software.