Acetona ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Propanona
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
20067.320EA 122 EUR
20067.320 20067.290
Acetona ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Acetona
Formula: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Pto. Ebullición: 56.2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –95.4 °C
Densidad: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: <–20 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008765
Núm. CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
IR: 01-2119471330-49
Índice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99,8 %
Acidez Max. 0,0005 meq/g
Alcalinidad Max. 0,0002 meq/g
Residuo de evaporación Max. 5 ppm
Agua Max. 0,2 %
Absorbancia (345 nm) Max. 0,3
Absorbancia (350 nm) Max. 0,1
Absorbancia (360 nm) Max. 0,01
Transmitancia (345 nm) Min. 50 %
Transmitancia (350 nm) Min. 80 %
Transmitancia (360 nm) Min. 98 %
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Safer Human and Environmental Health
Certificación ambiental Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion