Acetona ≥99.7%, PESTINORM® para análisis de residuos de pesticidas
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Propanona
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83656.320EA 87.3 EUR
83656.320 83656.290
Acetona ≥99.7%, PESTINORM® para análisis de residuos de pesticidas
Acetona
Formula: CH₃COCH₃
Pto. Ebullición: 56,2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –95,4 °C
Densidad: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: <–20 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008765
Núm. CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
IR: 01-2119471330-49
Índice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99,7 %
Residuo de evaporación Max. 5 ppm
Agua Max. 0,2 %
Análisis de pesticidas (Lindano/ECD) Max. 5 ng/l
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l