Acetona, anhidro (max. 0.01% H₂O) ≥99.8%
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Propanona
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83683.230EA
54.8
EUR
83683.230
83683.290
83683.269
Acetona, anhidro (max. 0.01% H₂O) ≥99.8%
Acetona
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formula:
CH₃COCH₃ MW: 58.08 g/mol Pto. Ebullición: 56.2 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –95.4 °C Densidad: 0.792 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: <–20 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008765 Núm. CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3 II IR: 01-2119471330-49 Índice Merck: 13,00067 |
|
Resultados test especificaciones
Pureza (GC) | Min. 99.8 % |
Acidez | Max. 0,0005 meq/g |
Residuo por evaporación | Max. 0,0005 % |
Agua | Max. 0,0100 % |