Acetona, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
90872-10ML-F 90872-5ML-F
90872-10ML-FEA 371 EUR
90872-10ML-F 90872-5ML-F
Acetona, Supelco®
Acetona
Formula: CH₃COCH₃
Pto. Ebullición: 56,2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –95,4 °C
Densidad: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: <–20 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008765
Núm. CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
IR: 01-2119471330-49
Índice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ffd63f2c762ab27d09700d680bfa3a594ad0786&vid=8e311364262fce69c25e7ed63a9c0b8106150cd7&prid=web&clid=SAPDAM