Metoxiacetona 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methoxy-2-propanone
175730100 175730500
ACRO175730100EA 147 EUR
ACRO175730100 ACRO175730500
Metoxiacetona 96%
Metoxiacetona
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 118 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –66 °C
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008768
Núm. CAS: 5878-19-3
EINECS: 227-549-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific optical rotation -63.5° to -67.5° (20°C, 589 nm) (c=1, water)