4-Hidroxibutanona 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L11456.14
L11456.22
L11456.14EA
58.1
EUR
L11456.14
L11456.22
4-Hidroxibutanona 95%
4-Hidroxibutanona
Purity: 95%
CAS No.: 590-90-9
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4310
Boiling Point: 73-76°/12mm
Beilstein Reference: 1737666
MDL No.: MFCD00059005
Formula:
C₄H₈O₂ Pto. Ebullición: 73…76 °C (12 mmHg) Densidad: 1,020 Pto. de inflamación: 89 °C (192 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059005 Núm. CAS: 590-90-9 EINECS: 209-693-6 UN: 1993 ADR: 3,III |