1,3-Dihidroxiacetona, extra puro for cosmetic
Proveedor: Merck
Sinónimos:
Dihydroxyacetone
1.10150.1000
1.10150.9026
1.10150.1000EA
747
EUR
1.10150.1000
1.10150.9026
1,3-Dihidroxiacetona, extra puro for cosmetic
1,3-Dihidroxiacetona
Formula:
C₃H₆O₃ Pto. de fusión: 75 °C Densidad: 1,52 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004670 Núm. CAS: 96-26-4 EINECS: 202-494-5 |