1,3-Dihidroxiacetona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Dihydroxyacetone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20482.0100 8.20482.0250 8.20482.0025
8.20482.0100EA 67.6 EUR
8.20482.0100 8.20482.0250 8.20482.0025
1,3-Dihidroxiacetona para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,3-Dihidroxiacetona
Formula: C₃H₆O₃
Pto. de fusión: 75 °C
Densidad: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004670
Núm. CAS: 96-26-4
EINECS: 202-494-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 250 g/l (20 °C)
Melting Point 83 °C Monomer
Molar Mass 90.07 g/mol
Boiling Point 188 °C (decomposition),OECD Test Guideline 103
Vapor Pressure  - 0.01 Pa (20 °C)
Density 1.52 g/cm3 (20 °C) OECD Test Guideline 109
pH 4 - 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)