2,3-Hexanodiona ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L04669.06
L04669.14
L04669.06EA
25.6
EUR
L04669.06
L04669.14
2,3-Hexanodiona ≥94%
2,3-Hexanodiona
Purity: 94%
CAS No.: 3848-24-6
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Characteristic
Melting Point: -30°
Boiling Point: 127-128°
Beilstein Reference: 1699896
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009398
Formula:
C₆H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 127…128 °C Pto. de fusión: –30 °C Densidad: 0,937 Pto. de inflamación: 28 °C (82 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009398 Núm. CAS: 3848-24-6 EINECS: 223-350-8 UN: 1224 ADR: 3,III |