2,3-Hexanodiona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18732.0025
8.18732.0100
8.18732.0025EA
113
EUR
8.18732.0025
8.18732.0100
2,3-Hexanodiona para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,3-Hexanodiona
Formula:
C₆H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 130 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –30 °C Densidad: 0,94 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 29 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009398 Núm. CAS: 3848-24-6 EINECS: 223-350-8 UN: 1224 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -30 °C |
Molar Mass | 114.15 g/mol |
Boiling Point | 130 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 13 hPa (20 °C) |
Flash Point | 28 °C |
Explosion Limit | 1.2 - 5.9 %(V) |
Density | 0.94 g/cm3 (20 °C) |