2,3-Pentanodiona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
221470250 221471000 221475000
ACRO221470250EA 38.1 EUR
ACRO221470250 ACRO221471000 ACRO221475000
2,3-Pentanodiona 97%
2,3-Pentanodiona
Formula: C₅H₈O₂
Pto. Ebullición: 110…112 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –52 °C
Densidad: 0,958 g/cm³
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009313
Núm. CAS: 600-14-6
EINECS: 209-984-8
UN: 1224
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %