2,3-Pentanodiona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Pentane-2,3-dione
A13116.14
A13116.22
A13116.14EA
38.7
EUR
A13116.14
A13116.22
2,3-Pentanodiona ≥97%
2,3-Pentanodiona
Purity: 97%
CAS No.: 600-14-6
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4050
Odour: Odourless
Melting Point: -52°
Boiling Point: 110-112°
Beilstein Reference: 1699638
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009313
Formula:
C₅H₈O₂ Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –52 °C Densidad: 0,96 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 18 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009313 Núm. CAS: 600-14-6 EINECS: 209-984-8 UN: 1224 ADR: 3,II |