2,3-Pentanodiona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Pentane-2,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18555.0025 8.18555.0100
8.18555.0025EA 48.1 EUR
8.18555.0025 8.18555.0100
2,3-Pentanodiona para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,3-Pentanodiona
Formula: C₅H₈O₂
Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –52 °C
Densidad: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009313
Núm. CAS: 600-14-6
EINECS: 209-984-8
UN: 1224
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 60 g/l (15 °C)
Melting Point -52 °C
Molar Mass 100.12 g/mol
Boiling Point 110 - 112 °C
Vapor Pressure 28.5 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.4013 (19 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 10.9 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (H2O)
Ignition Point 265 °C