Acetilacetona 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: ACAC
129960050 129962500 129960010 129960025 129960100
129960050.EA 33.7 EUR
129960050. 129962500. 129960010. 129960025. 129960100.
Acetilacetona 99+%
Acetilacetona
Formula: CH₃COCH₂COCH₃
Pto. Ebullición: 133…135 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –23 °C
Densidad: 0,975 g/cm³
Pto. de inflamación: 35,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008787
Núm. CAS: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c85a64bf9c7997e9ab03e421a93e7c71e57b8a3&vid=134ed3029693deef3759692be256c57b3a58b087&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Specific gravity (20°C) 0.972 to 0.978
Acidity (CH3COOH) ≤0.2 %