Acetilacetona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
ACAC, 2,4-Pentanedione
A14117.AE
A14117.0F
A14117.AP
A14117.AEEA
31.2
EUR
A14117.AE
A14117.0F
A14117.AP
Acetilacetona ≥99%
Acetylacetone
Purity: 99%
CAS No.: 123-54-6
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 34°(93°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.973
Refractive Index: 1.4520
Appearance: Colourless
Melting Point: -23°
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 741937
Merck Reference: 14,81
UN No.: 2310
MDL No.: MFCD00008787
Formula:
CH₃COCH₂COCH₃ MW: 100,12 g/mol Pto. Ebullición: 140…141 °C Pto. de fusión: –23 °C Densidad: 0,973 Pto. de inflamación: 34 °C (93 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008787 Núm. CAS: 123-54-6 EINECS: 204-634-0 UN: 2310 ADR: 3,III Índice Merck: 14,81 |