Acetilacetona, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
ACAC
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09600.0100
1.09600.0500
1.09600.0100EA
39
EUR
1.09600.0100
1.09600.0500
Acetilacetona, EMSURE® para análisis, Supelco®
Acetilacetona
Formula:
CH₃COCH₂COCH₃ Pto. Ebullición: 140,4 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –23 °C Densidad: 0,96945 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 30 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008787 Núm. CAS: 123-54-6 EINECS: 204-634-0 UN: 2310 ADR: 3 (6.1), Índice Merck: 13,00083 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | 200 g/l (20 °C) |
Melting Point | -23 °C |
Molar Mass | 100.12 g/mol |
Boiling Point | 138 - 140 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 9 hPa (20 °C) |
Flash Point | 34 °C |
Explosion Limit | 2.4 - 11.4 %(V) |
Density | 0.97 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 (200 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 340 °C |
Evaporation number | 20 |