Acetilacetona, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: ACAC
M-Clarity™ quality level = MQ100
05581-1ML-F 05581-5ML-F
05581-1ML-FEA 42.1 EUR
05581-1ML-F 05581-5ML-F
Acetilacetona, Supelco®
Acetilacetona
Formula: CH₃COCH₂COCH₃
Pto. Ebullición: 140,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –23 °C
Densidad: 0,96945 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008787
Núm. CAS: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d19f64503f6ec35059189727d6f68d7d94826c35&vid=988d7a5387ef3c322a4d7be99e1d67829f97153a&prid=web&clid=SAPDAM