Acetonilacetona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
102400050 102401000 102402500 102400010
ACRO102400050EA 21.8 EUR
ACRO102400050 ACRO102401000 ACRO102402500 ACRO102400010
Acetonilacetona 97%
Acetonilacetona
Formula: C₆H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 185…193 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 0,973 g/cm³
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008792
Núm. CAS: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Índice Merck: 13,00072
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
BSC Certification Passes