3,4-Hexanodiona 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
293270250 293272500
ACRO293270250EA 36.9 EUR
ACRO293270250 ACRO293272500
3,4-Hexanodiona 96%
3,4-Hexanodiona
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Pto. Ebullición: 129 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,941 g/cm³
Pto. de inflamación: 29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010237
Núm. CAS: 4437-51-8
EINECS: 224-651-7
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (25°C) 0.93 to 0.95