3,4-Hexanodiona 94%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L06655.14
L06655.22
L06655.14EA
43.4
EUR
L06655.14
L06655.22
3,4-Hexanodiona 94%
3,4-Hexanodiona
Purity: 94%
CAS No.: 4437-51-8
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4120
Melting Point: -10°
Boiling Point: 129-131°
Beilstein Reference: 1700837
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00010237
Formula:
C₆H₁₀O₂ MW: 114,14 g/mol Pto. Ebullición: 129…131 °C Pto. de fusión: –10 °C Densidad: 0,941 Pto. de inflamación: 29 °C (84 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010237 Núm. CAS: 4437-51-8 EINECS: 224-651-7 UN: 1224 ADR: 3,III |