3,5-Heptanodiona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
411260050 411260250
ACRO411260050EA 63 EUR
ACRO411260050 ACRO411260250
3,5-Heptanodiona 99%
3,5-Heptanodiona
Formula: C₇H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 172…173 °C (711 mmHg)
Densidad: 0,945 g/cm³
Pto. de inflamación: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015186
Núm. CAS: 7424-54-6
EINECS: 231-054-5
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %