3,5-Heptanodiona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A18165.06 A18165.14
A18165.06EA 76.8 EUR
A18165.06 A18165.14
3,5-Heptanodiona ≥98%
3,5-Heptanodiona
Formula: C₇H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 175…177 °C
Densidad: 0,8
Pto. de inflamación: 57 °C (134 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015186
Núm. CAS: 7424-54-6
EINECS: 231-054-5
UN: 1224
ADR: 3,III