Diacetilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
107650050 107651000 107655000
ACRO107650050EA 42.4 EUR
ACRO107650050 ACRO107651000 ACRO107655000
Diacetilo 99%
Diacetilo
Formula: C₄H₆O₂
Pto. Ebullición: 190 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 4…2 °C
Densidad: 0,985 g/cm³
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008756
Núm. CAS: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,02985
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 0.98 to 0.99
Suitability (for Cu + Fe determination) Passes test