Diacetilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14217.09
A14217.22
A14217.36
AB114334.0500
A14217.09EA
34.8
EUR
A14217.09
A14217.22
A14217.36
ABCRAB114334.0500
Diacetilo ≥99%
Diacetilo
Purity: 99%
CAS No.: 431-03-8
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.3940
Odour: Sweet
Melting Point: -3°
Boiling Point: 87-88°
Beilstein Reference: 605398
Merck Reference: 14,2966
UN No.: 2346
MDL No.: MFCD00008756
Formula:
C₄H₆O₂ Pto. Ebullición: 87…88 °C Pto. de fusión: –3 °C Densidad: 0,983 Pto. de inflamación: 10 °C (50 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008756 Núm. CAS: 431-03-8 EINECS: 207-069-8 UN: 2346 ADR: 3,II Índice Merck: 14,2966 |