Diacetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03528.0100 8.03528.0250 8.03528.0002
8.03528.0100EA 53.8 EUR
8.03528.0100 8.03528.0250 8.03528.0002
Diacetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Diacetilo
Formula: C₄H₆O₂
Pto. Ebullición: 190 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 0,9904 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 9 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008756
Núm. CAS: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,02985
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 200 g/l (25 °C)
Melting Point -2 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Boiling Point 89 - 90 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 52 hPa (20 °C)
Flash Point 5 °C
Explosion Limit 2.4 - 13.0 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 365 °C
Synonyms 2,3-Butanedione, 2,3-Butadione, Dimethyldiketon, Dimethylglyoxal
Hill Formula C4H6O2
Chemical Formula CH3COCOCH3