Diacetilo, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
11038-1ML-F 11038-5ML-F
11038-1ML-FEA 47 EUR
11038-1ML-F 11038-5ML-F
Diacetilo, Supelco®
Diacetilo
Formula: C₄H₆O₂
Pto. Ebullición: 190 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 0,9904 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 9 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008756
Núm. CAS: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,02985
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48d024113967a26b0172df56c89475593c6607e4&vid=406054f88106ad0dd6e33ff06201653181cdb620&prid=web&clid=SAPDAM