Acetato de isobutilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
259830010 259830025 259830250 259830000
ACRO259830010EA 54.7 EUR
ACRO259830010 ACRO259830025 ACRO259830250 259830000.
Acetato de isobutilo 98%
Acetato de isobutilo
Formula: C₆H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 118 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 0,873 g/cm³
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008932
Núm. CAS: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN: 1213
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,05147
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
Density (20°C) 0.871 to 0.875 kg/l
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %