Acetato de isobutilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14892.0F
A14892.AK
A14892.AP
A14892.0FEA
83.1
EUR
A14892.0F
A14892.AK
A14892.AP
Acetato de isobutilo ≥98%
Acetato de isobutilo
Purity: 98%
CAS No.: 110-19-0
Molecular Formula: CH3CO2CH2CH(CH3)2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 18°(64°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.870
Refractive Index: 1.3895
Odour: Fruit-like
Melting Point: -99°
Boiling Point: 116-117°
Beilstein Reference: 1741909
Merck Reference: 14,5130
UN No.: 1213
MDL No.: MFCD00008932
Formula:
C₆H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 116…117 °C Pto. de fusión: –99 °C Densidad: 0,870 Pto. de inflamación: 18 °C (64 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008932 Núm. CAS: 110-19-0 EINECS: 203-745-1 UN: 1213 ADR: 3,II Índice Merck: 14,5130 |