Acetato de isobutilo zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Isobutilo acetato
MQ200
8.20557.0100 8.20557.1000
8.20557.0100EA 21.6 EUR
8.20557.0100 8.20557.1000
Acetato de isobutilo zS, Sigma-Aldrich®
Acetato de isobutilo
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Pto. Ebullición: 118
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 18
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008932
Núm. CAS: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN: 1213
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,05147
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 7 g/l (20 °C)
Melting Point -99 °C
Molar Mass 116.16 g/mol
Boiling Point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 17 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.3877 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.4 - 10.5 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (4 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C
Evaporation number 8