Acetato de isopentilo 99+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Isopentilo acetato, Isoamilo acetato
150660010 150662500 150660025
ACRO150660010EA 78.3 EUR
ACRO150660010 ACRO150662500 ACRO150660025
Acetato de isopentilo 99+%, puro
Acetato de isopentilo
Formula: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Pto. Ebullición: 142 °C (756 mmHg)
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 0.874 g/cm³
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008946
Núm. CAS: 123-92-2
UN: 1104
ADR: 3 III
Índice Merck: 12,05125
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Acid value ≤2 mg KOH/g