Acetato de terc-butilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,1-Dimethylethyl acetate
L08855.18
L08855.30
L08855.0B
L08855.18EA
29.5
EUR
L08855.18
L08855.30
L08855.0B
Acetato de terc-butilo ≥99%
Acetato de terc-butilo
Purity: 99%
CAS No.: 540-88-5
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.3865
Melting Point: -62°
Boiling Point: 94-96°
Beilstein Reference: 1699506
Merck Reference: 14,1537
UN No.: 1123
MDL No.: MFCD00008807
Formula:
C₆H₁₂O₂ MW: 116.16 g/mol Pto. Ebullición: 94…96 °C Pto. de fusión: –62 °C Densidad: 0.863 Pto. de inflamación: 4 °C (39 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008807 Núm. CAS: 540-88-5 EINECS: 208-760-7 UN: 1123 ADR: 3 II Índice Merck: 13,01536 |