Acetato de terc-butilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1,1-Dimethylethyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02189.0250 8.02189.1000
8.02189.0250EA 42.3 EUR
8.02189.0250 8.02189.1000
Acetato de terc-butilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Acetato de terc-butilo
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Pto. Ebullición: 98
Pto. de fusión: 90…97 °C
Densidad: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 15
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008807
Núm. CAS: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
UN: 1123
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,01536
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 116.15 g/mol
Boiling Point 95 - 97 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 1 °C
Refractive Index 1.387 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)