Acetato de isopropilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Isopropilo acetato
150860010 150860025 150860250
ACRO150860010EA 58.3 EUR
ACRO150860010 ACRO150860025 ACRO150860250
Acetato de isopropilo 99%
Acetato de isopropilo
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Pto. Ebullición: 85
Pto. de fusión: –73 °C
Densidad: 0.872 g/cm³
Pto. de inflamación: 4
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008877
Núm. CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,05225
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %